missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octanoylamide Propylbetaine, TRC

Produktkod. 30136061
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136061 2.5 g 2.5g
30010645 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2380152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73772-46-0
Molekylformel C15H30N2O3
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Synonym 2-(Dimethyl(3-octanamidopropyl)ammonio)acetate;
IUPAC-namn 2-[dimethyl-[3-(octanoylamino)propyl]azaniumyl]acetate
LEDER CCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octanoylamide Propylbetaine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H30N2O3/c1-4-5-6-7-8-10-14(18)16-11-9-12-17(2,3)13-15(19)20/h4-13H2,1-3H3,(H-,16,18,19,20)
Formel vikt 286.2256
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.