Läs mer
Tocris Bioscience™ (±)-Octanoylcarnitine chloride
Beskrivning
Homolog of acetylcarnitine chloride (Cat. No. 0355). Acylcarnitines are important intermediates in lipid metabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Octanoylcarnitine chloride |
| CAS | 18822-86-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C15H30ClNO4 |
| Formel vikt | 323.86 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.858 |