missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octaphonium Chloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octaphonium Chloride |
| CAS | 15687-40-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Octaphonium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H42 N O . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanaminium, N,N-diethyl-N-[2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldiethyl[2-[p-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-diethyl-N-[2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldiethyl(2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl)ammonium chloride, Octafonium chloride, Octaphonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42NO.ClH/c1-7-28(8-2,22-25-12-10-9-11-13-25)18-19-29-26-16-14-24(15-17-26)21-27(5,6)20-23(3)4;/h9-17,23H,7-8,18-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].CC[N+](CC)(CCOc1ccc(CC(C)(C)CC(C)C)cc1)Cc2ccccc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?