Läs mer
Octatrienal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octatrienal |
| CAS | 17609-31-3 |
| Molekylformel | C8H10O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4,6-Octatrienal |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H,1H3/b3-2+,5-4+,7-6+ |
| LEDER | C/C=C/C=C/C=C/C=O |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E)-octa-2,4,6-trienal |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.16 |
| Formel vikt | 122.07 |