Läs mer
Octaverine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Octaverine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octaverine Hydrochloride |
| CAS | 6775-26-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Octaverine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H27 N O5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (8CI,9CI), Gastrolena, Octaverine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO5.ClH/c1-6-27-20-12-16(13-21(28-7-2)23(20)29-8-3)22-17-14-19(26-5)18(25-4)11-15(17)9-10-24-22;/h9-14H,6-8H2,1-5H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOc1cc(cc(OCC)c1OCC)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23 |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)isoquinoline;hydrochloride |
| Visa mer |