Läs mer
Octazamide, MedChemExpress
Produktkod. 16453149
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16453149 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16453149 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octazamide
CAS 56391-55-0
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15NO2
Kvantitet 1 mg
Synonym ICI-US 457
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)N2CC(COC3)C3C2
Molekylvikt (g/mol) 217.26
Formel vikt 217.26
Procent renhet 98.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation