missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octenidine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 17922835
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922835 1 g
17973805 25 g
17910345 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17922835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2391501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70775-75-6
Molekylformel C36 H62 N4 . 2 H Cl
Molekylvikt (g/mol) 623.83
Synonym N,N′-(1,10-decanediyldi-1(4H)-pyridinyl-4-ylidene)bis-1-Octanamine Dihydrochloride, Neo Kodan, Octeniderm, Octenidine 2HCl;Octenidine Dihydrochloride, Octenidine Hydrochloride, Octenidol, Octenilin, Win 41464-2
IUPAC-namn N-octyl-1-[10-[4-(octylamino)pyridin-1-ium-1-yl]decyl]pyridin-1-ium-4-amine;dichloride
LEDER CCCCCCCC/N=C(C=C1)/C=CN1CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC.[2ClH]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octenidine Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C36H62N4.2ClH/c1-3-5-7-9-15-19-27-37-35-23-31-39(32-24-35)29-21-17-13-11-12-14-18-22-30-40-33-25-36(26-34-40)38-28-20-16-10-8-6-4-2;;/h23-26,31-34H,3-22,27-30H2,1-2H3;2*1H
Formel vikt 622.4508
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.