Läs mer
Octenidindidihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octenidine Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62N4.2ClH/c1-3-5-7-9-15-19-27-37-35-23-31-39(32-24-35)29-21-17-13-11-12-14-18-22-30-40-33-25-36(26-34-40)38-28-20-16-10-8-6-4-2;;/h23-26,31-34H,3-22,27-30H2,1-2H3;2*1H |
| Formel vikt | 622.4508 |
| Procent renhet | >95% |