missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octhilinone-d17, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octhilinone-d17 |
| CAS | 1185109-79-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11D17H2NOS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one-d17, 2-Octyl-3(2H)-isothiazolone-d17, Pancil-D17, RH 893-d17, SD 888-d17, Skane 8-d17, Kathon-d17 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1SC=CC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)isothiazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.44 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?