Läs mer
Octhilinone, TRC
Produktkod. 30006217
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30006217 2.5 g 2.5g
30005768 5 g -
18090040 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006217 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2393002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26530-20-1
Molekylformel C11 H19 N O S
Molekylvikt (g/mol) 213.34
Synonym 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one, OIT
IUPAC-namn 2-octyl-1,2-thiazol-3-one
LEDER CCCCCCCCN1SC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octhilinone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
Formel vikt 213.1187
Procent renhet >95%