Läs mer
Oktinoxat, LoGiCal
Produktkod. 30464208
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464208 10 mg
1 options
Produktkod. 30464208 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0729.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Analyt- eller komponentnamn Octinoxate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H26 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn 2-etylhexyl (E)-3-(4-metoxyfenyl)prop-2-enoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 290.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 290,1882 g/mol