Läs mer
Oktinoxat, Mikromol™
Produktkod. 17979094
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17979094 250 mg
1 options
Produktkod. 17979094 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0729.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Octinoxat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Analyt- eller komponentnamn Octinoxate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H26 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn 2-etylhexyl (E)-3-(4-metoxyfenyl)prop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 290.4
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 290,1882 g/mol