Läs mer
Octisalate, Mikromol™
Description
Octisalate
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Octisalate |
| CAS | 118-60-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Octisalate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H22 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-etylhexyl 2-hydroxybenzoat |
| Show More |