missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

OCTN2/SLC22A5 Antibody (893753), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Produktkod. 30031405 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30031405 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30031405 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB11004PEATT594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

OCTN2/SLC22A5 Monoclonal antibody specifically detects OCTN2/SLC22A5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen OCTN2/SLC22A5
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 893753
Konjugera PE/ATTO 594
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias CDSP, FLJ46769, High-affinity sodium-dependent carnitine cotransporter, OCTN2high-affinity sodium dependent carnitine cotransporter, OCTN2VT, organic cation transporter 2, organic cation transporter 5, Organic cation/carnitine transporter 2, SCD, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 5, solute carrier family 22 (organic cation/carnitine transporter), member 5, solute carrier family 22 member 5
Värd art Mouse
Immunogen NS0 transfected with human SLC22A5, Accession # O76082
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6584
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.