Läs mer
(+/-)-Octopamin hydroklorid, 99 %
Beskrivning
Octopamin HCL har förmågan att stoppa katabolismen i proteinvävnader. Det är mycket viktigt att maximera fettförlusten samtidigt som man minimerar förlusten av muskler och annan mager vävnad vid viktminskning. Octopamin Hcl (noradrenalin) är mest känt som ett effektivt efedrin alternativ och påstår sig öka energin samtidigt som det minskar vikten inom bodybuildingindustrin för viktminskningsändamål. Dessutom tror många användare att octopamin HCL är en bra nootropisk förening som gör hjärnan lätt att fokusera på, ökar motivationen och främjar vakenhet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Octopamine HCL has the ability to halt catabolism of proteinaceous tissues. It is very important while losing weight to maximize adipose loss while minimizing the loss of muscle and other lean body tissue. Octopamine Hcl (norepinephrine) is best known as an effective ephedrine alternative, claiming to boost energy while reduce weight in bodybuilding industry for weight loss purpose. In addition, many users believe octopamine hcl is a good nootropic compound that makes our brain easy to focus, enhances motivation as a wakefulness promoter.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Handle under argon. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Octopamine hydrochloride |
| Smältpunkt | 170°C (decomposition) |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 3915414 |
| Merck Index | 14,6759 |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vikt | 189.64 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning