missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Octreotide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.84% |
| CAS | 83150-76-9 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1019.24 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (98.11 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SMS 201-995 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?