Läs mer
MedChemExpress Octreotide acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.95% |
| CAS | 79517-01-4 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1079.29 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 29 mg/mL (26.87 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (23.16 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SMS 201-995 acetate |