Läs mer
Octyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 173725-22-9 |
| Molekylformel | C22 H37 N O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H37NO9/c1-6-7-8-9-10-11-12-28-22-19(23-14(2)24)21(31-17(5)27)20(30-16(4)26)18(32-22)13-29-15(3)25/h18-22H,6-13H2,1-5H3,(H,23,24)/t18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-octoxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.53 |
| Formel vikt | 459.2468 |