Läs mer
Octyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 383417-49-0 |
| Molekylformel | C16 H31 N O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-octoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.42 |
| Formel vikt | 333.2151 |