Läs mer
Octyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Produktkod. 30417226
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Kvantitet
30417226 100 mg
30424694 25 mg
30415642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30417226 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCO268050100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147126-58-7
Molekylformel C16 H31 N O6
Molekylvikt (g/mol) 333.42
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-octoxyoxan-3-yl]acetamide
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Formel vikt 333.2151
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.