Läs mer
Octyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30424694
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424694 25 mg
30417226 100 mg
30415642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO26805025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147126-58-7
Molekylformel C16 H31 N O6
Molekylvikt (g/mol) 333.42
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-2-oktoxyoxan-3-yl]acetamid
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Formel vikt 333.2151