Läs mer
Octyl 4-metoxycinnamat, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 10731531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731531 25 g Glasflaska 25g
11985121 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291160250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5466-77-3 | C18H26O3 | 290,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5466-77-3
Molekylformel C18H26O3
Molekylvikt (g/mol) 290.40
MDL-nummer MFCD00072582
InChI-nyckel YBGZDTIWKVFICR-UHFFFAOYNA-N
Synonym bidd:er0152, octyl methoxy cinnamate omc, unii-4y5p7mud51 component, 2s-2-ethylhexyl 2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoate
PubChem CID 11044481
IUPAC-namn [(2S)-2-etylhexyl] (E)-3-(4-metoxifenyl)prop-2-enoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C=CC1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Octyl 4-methoxycinnamate
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Abs. 830 (vid 307 till 308 nm i metanol) min.
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0090g/mL, 1.009
Flampunkt 193 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5430 till 1,5470
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,6859
Stabilisator 0,05 till 0,1 % BHT
Formel vikt 290.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.