Läs mer
Octyl acetate, 99+%
Produktkod. p-177028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5g
Produktkod. 10179971
Brand: Thermo Scientific Acros 310630050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-14-1
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.27
MDL-nummer MFCD00009562
InChI-nyckel YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC-namn oktylacetat
LEDER CCCCCCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl acetate
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8680g/mL, 0.868
Kokpunkt 211.0°C
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2(CH2)7CH3
Brytningsindex 1.4175 to 1.4195
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.27
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.