Läs mer
Oktyl Alfa-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30410354
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30410354 100 mg
1 options
Produktkod. 30410354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO285000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl a-D-Glucopyranoside
CAS 29781-80-4
Molekylformel C14 H28 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym α-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, α-D- (8CI), Octyl α-D-glucopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-α-D-glucopyranoside, 1-Octyl α-D-glucopyranoside, GS-AG 8S, n-Octyl α-D-glucopyranoside, Octyl α-D-glucoside, Octyl α-glucoside, α-1-n-Octyl-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
LEDER CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-oktoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Formel vikt 292.1886