Läs mer
Oktyl-alfa-ketoglutarat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl-alpha-ketoglutarate |
| CAS | 876150-14-0 |
| Molekylformel | C13H22O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Oxo-pentanedioic Acid 1-Octyl Ester, alpha-KG Octyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h2-10H2,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | CCCCCCCCOC(=O)C(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-oktoxi-4,5-dioxopentanansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vikt | 258.1467 |