Läs mer
Octyl b-D-Thioglucopyranosid, TRC
Produktkod. 30413792
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30413792 25 g
1 options
Produktkod. 30413792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO29500025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl beta-D-Thioglucopyranoside
CAS 85618-21-9
Molekylformel C14 H28 O5 S
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
LEDER CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-oktylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 308.43
Formel vikt 308.1657