missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octyl Benzyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl Benzyl Phthalate |
| CAS | 1248-43-7 |
| Molekylformel | C23H28O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Octyl Phenylmethyl Ester, Phthalic Acid Benzyl Octyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O4/c1-2-3-4-5-6-12-17-26-22(24)20-15-10-11-16-21(20)23(25)27-18-19-13-8-7-9-14-19/h7-11,13-16H,2-6,12,17-18H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=O)OCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-O-benzyl 1-O-octyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.47 |
| Formel vikt | 368.1988 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?