Läs mer
Octyl beta-D-galaktopyranosid, TRC
Produktkod. 30008964
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008964 250 mg
30005209 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO295003250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40427-75-6
Molekylformel C14H28O6
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Synonym β-D-Galactopyranoside, octyl (9CI, ACI), Galactopyranoside, octyl, β-D- (6CI), Octyl β-D-galactopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-galactopyranoside, Octyl β-galactoside
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymetyl)-6-oktoxyoxan-3,4,5-triol
LEDER O[C@@H]([C@@H](CO)O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl beta-D-galactopyranoside
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vikt 292.1886