Läs mer
Octyl beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30137443
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137443 10 g
30134697 5 g
30009689 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO28600010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14 H28 O6
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Synonym β-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, β-D- (8CI), Octyl β-D-glucopyranoside (ACI), 1-n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranose, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucoside, BTB 11967, n-Octyl β-D-glucopyranoside, n-Octyl β-D-glucoside, Octyl glucoside, Octyl β-D-glucoside, Octyl β-D-glycopyranoside, Octyl β-glucopyranoside, PlantaCare 810, β-D-Octyl glucoside, β-Octyl monoglucoside
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymetyl)-6-oktoxyoxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vikt 292.1886