Läs mer
Octyl Beta-D-laktosid, TRC
Produktkod. 30413619
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30413619 50 mg
1 options
Produktkod. 30413619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO28900050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl beta-D-Lactoside
CAS 74513-17-0
Molekylformel C20 H38 O11
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymetyl)-6-oktoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 454.51
Formel vikt 454.2414