missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octyl beta-D-Mannopyranosid, TRC

Produktkod. 30416463
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416463 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2906001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octyl beta-D-Mannopyranoside
CAS 140147-38-2
Molekylformel C14 H28 O6
Kvantitet 1 mg
Synonym β-D-Mannopyranoside','octyl (9CI','ACI), Octyl β-D-mannopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-mannopyranoside
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxymetyl)-6-oktoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Formel vikt 292.1886
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.