missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octyl beta-D-Mannopyranoside, TRC

Produktkod. 30423158
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423158 10 mg
30414415 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO29060010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octyl beta-D-Mannopyranoside
CAS 140147-38-2
Molekylformel C14 H28 O6
Kvantitet 10 mg
Synonym β-D-Mannopyranoside','octyl (9CI','ACI), Octyl β-D-mannopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-mannopyranoside
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Formel vikt 292.1886
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.