Läs mer
Octyl D-Galactofuranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl D-Galactofuranoside |
| CAS | 202403-49-4 |
| Molekylformel | C14H28O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-12(18)11(17)13(20-14)10(16)9-15/h10-18H,2-9H2,1H3/t10?,11-,12?,13-,14?/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCOC1C([C@@H]([C@@H](O1)C(CO)O)O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-(1,2-dihydroxyethyl)-5-octoxyoxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.37 |
| Formel vikt | 292.1886 |