Learn More
Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H44N.ClH/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-21(3,4)19-17-15-12-10-8-6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 333.3162 |
| Procent renhet | >95% |