Läs mer
Octyl Gallate, LoGiCal
Produktkod. 30462044
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462044 10 mg
1 options
Produktkod. 30462044 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3431.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Analyt- eller komponentnamn Octylgallate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H22 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-namn octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 282,1467 g/mol