Läs mer
Octyl Gallate, Mikromol™
Produktkod. 17933086
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17933086 250 mg
1 options
Produktkod. 17933086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3431.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Octyl Gallate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Analyt- eller komponentnamn Octylgallate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H22 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
LEDER CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-namn octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 282,1467 g/mol