Läs mer
Octyl Gallate, TRC
Produktkod. 30179974
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179974 500 mg
30179914 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO148543500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1034-01-1
Molekylformel C15 H22 O5
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
IUPAC-namn octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
LEDER CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octylgallate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Formel vikt 282.1467