Läs mer
Octyl Gallate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octylgallate |
| CAS | 1034-01-1 |
| Molekylformel | C15 H22 O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.33 |
| Formel vikt | 282.1467 |