Läs mer
Octyl Maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl Maleimide |
| CAS | 4080-76-6 |
| Molekylformel | C12 H19 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11(14)8-9-12(13)15/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | 1-octylpyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.28 |
| Formel vikt | 209.1416 |