Läs mer
Octyl Phenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl phenyl phosphate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27O4P/c1-2-3-4-5-6-13-18-22-25(21,23-19-14-9-7-10-15-19)24-20-16-11-8-12-17-20/h7-12,14-17H,2-6,13,18H2,1H3 |
| Formel vikt | 362.165 |