Läs mer
Cytiva Octyl Sepharose™ 4 Snabbflödeskromatografimedia
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- HIC-ligander kopplas till monosackaridenheter via deras motsvarande glycidyletrar, vilket ger matriser utan laddningar och stabila eterbindningar mellan ligander och agaros
- Oktylderivat ger olika och komplementär selektivitet till Sepharose Fast Flow HIC produktfamilj
- Harts baserat på tvärbunden 4% agaros
- Stöds för industriella tillämpningar och väl etablerad i godkända processer
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200 ml |
| Stabilitet | Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 30 % isopropanol, 70 % etanol, 6 M guanidin-hydroklorid, 30 % acetonitril, 1 mM HCl |
| För användning med (applikation) | För infångning och mellanliggande rening av större proteiner |
| Förvaringskrav | 4 °C till 30 °C |
| Produkttyp | Octyl Sepharose 4 Fast Flow Media |
| Flödeshastighet | 150 till 250 cm/Ho μr |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Höjd (engelska) Säng | 9,84 tum |
| Höjd (metrisk) Säng | 25 cm |
| Max. Tryck | 100 kPa |
| Visa mer |