Läs mer
Cytiva Octyl Sepharose™ CL-4B Gel
Produktkod. 11524945 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11524945 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 11524945 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17079001
 Begränsad artikel
I lager
För användning i hydrofob interaktionskromatografi (HIC)
  • Oktylgrupp kopplad till tvärbundna 4% agarospärlor via eterbindning
  • Genomsnittlig partikelstorlek på 90 μm
  • Ligandkoncentration på 40μ mol/ml dränerat medium
  • Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar och tillsatser som 8 M urea och 6 M guanidinhydroklorid
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Octyl Sepharose CL-4 B
För användning med (applikation) För hydrofob interaktionskromatografi
Kvantitet 200 ml
Ligandtyp Octyl
Partikelstorlek 45μ m-165μ m
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 4 % tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol eller 0,1 M NaOH
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol