Läs mer
Oktylsulfat, natriumsalt, 99 %, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10576602 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10576602 25 g Glasflaska 25g
11985151 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576602 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 416500250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-31-4 | C8H15Na·H2SO4 | 232,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-31-4
Molekylformel C8H15Na·H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
InChI-nyckel WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC-namn natrium;oktylsulfat
LEDER CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyl sulfate, sodium salt
Abs. (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Smältpunkt 210.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7OSO3Na
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (25% in water at 25°C) Clear colorless
Formel vikt 232.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Coarse Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.