Läs mer
Octyl sulfate sodium salt, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl sulfate sodium salt |
| CAS | 142-31-4 |
| Smältpunkt | 195°C (decomposition) |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Octyl sulfate sodium salt, Sodium octyl sulfate, Octyl sulfate sodium salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.27 |
| Kvalitet | Not Available |