missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octyl Sulfate Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 142-31-4 |
| Smältpunkt | 195°C (Decomposition) |
| Koncentration | 100% |
| Kvantitet | 5 g |
| MDL-nummer | MFCD00007470 |
| Synonym | Octyl sulfate sodium salt, Sodium octyl sulfate, Octyl sulfate sodium salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.27 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?