missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octyl Tetra-2,3,4,6-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl Tetra-2,3,4,6-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside |
| CAS | 85618-26-4 |
| Molekylformel | C22 H36 O9 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O9S/c1-6-7-8-9-10-11-12-32-22-21(30-17(5)26)20(29-16(4)25)19(28-15(3)24)18(31-22)13-27-14(2)23/h18-22H,6-13H2,1-5H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-octylsulfanyloxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.58 |
| Formel vikt | 476.208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?