missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 111-86-4 |
| Smältpunkt | -1°C |
| Densitet | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 178°C to 179°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)7NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00008247 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Octylamine, 1-Aminooctane, Caprylamine, Octylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.24 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?