Läs mer
Oktylamin, TRC
Produktkod. 30426879
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30426879 250 g
1 options
Produktkod. 30426879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO270815250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octylamine
CAS 111-86-4
Molekylformel C8 H19 N
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
LEDER CCCCCCCCN
IUPAC-namn oktan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Formel vikt 129.1517