Läs mer
Oktylamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Octylamine |
| CAS | 111-86-4 |
| Molekylformel | C8 H19 N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | oktan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.24 |
| Formel vikt | 129.1517 |