Läs mer
Octylmethyldichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10663753 5 mL Glass bottle 5ml
10247590 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10663753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255260050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14799-93-0
Molekylformel C9H20Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 227.24
MDL-nummer MFCD00042606
InChI-nyckel QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane #
PubChem CID 84649
IUPAC-namn dichloro-methyl-octylsilane
LEDER CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Octylmethyldichlorosilane
Namnnotering 98%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 230°C
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C8H17Si(CH3)Cl2
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic(chlorinated) hydrocarbons
Formel vikt 227.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octylmethyldichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.